753440
1-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-[1-(3-Fluorophenyl)vinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499
Densité
1.041 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=C)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C14H18BFO2/c1-10(11-7-6-8-12(16)9-11)15-17-13(2,3)14(4,5)18-15/h6-9H,1H2,2-5H3
Clé InChI
JHYKXYAWAWZTCM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable