Documents
752827
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bromide
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Stannic bromide
About This Item
Formule linéaire :
SnBr4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.999% trace metals basis
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
31 °C (lit.)
Densité
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Sn](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Application
Used as a precursor for SnO2 through laser-assisted CVD with higher efficiency than other precursors such as dibutyl tin diacetate.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pettinari, C.; et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 325, 103-103 (2001)
Hossenlopp; J.M.; et al.
Applied Organometallic Chemistry, 12, 147-147 (1998)