Principaux documents
751812
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-iodo-nicotinic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-iodonicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClINO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
81-85 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C7H5ClINO2/c1-12-7(11)5-4(9)2-3-10-6(5)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
FXGPTKSMXUWJGO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable