Principaux documents
750956
Sigma-Aldrich
Diethyl sulfate-d10
95 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Ethyl sulfate-d10, Sulfuric acid diethyl ester-d10
About This Item
Formule linéaire :
(C2D5O)2SO2
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % D
Essai
97% (CP)
pb
208 °C (lit.)
Densité
1.250 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clé InChI
DENRZWYUOJLTMF-MWUKXHIBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :