Principaux documents
750123
Sigma-Aldrich
Chloro[2-dicyclohexyl(2′,6′-dimethoxybiphenyl)phosphine] gold(I)
97%
Synonyme(s) :
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl gold(I) chloride, SPhos AuCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H35AuClO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
642.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
263-266 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Au].COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P.Au.ClH/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
PPKGSOIFMDZUMX-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable