Documents
750115
Sigma-Aldrich
2-Dicyclohexyl(2′,6′-dimethoxybiphenyl)phosphine gold(I) bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
97%
Synonyme(s) :
SPhos AuNTf2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H35AuF6NO6PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
887.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
170-187 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;;/q;-1;+1
Clé InChI
DCWMCSDFBBTUCM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available