Principaux documents
746673
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
300 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Synonyme(s) :
Gold nanodispersion, Au NP, Gold colloid
25 ML
165,00 €
165,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
165,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
165,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
nanoparticles
suspension
Concentration
~4.5E+8 particles/mL
DO
1
Diamètre
300 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.