Documents
745472
Sigma-Aldrich
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
97% (CP)
Synonyme(s) :
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H39NO4 · xHCl
Poids moléculaire :
369.54 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](CC([O-])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O.Cl
InChI
1S/C21H39NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h8-9,19H,5-7,10-18H2,1-4H3;1H/b9-8-;/t19-;/m0./s1
Clé InChI
CNZGWHVCFLOOMJ-BVNCMAKQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable