Principaux documents
745456
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride-3,3,3′,3′,4,4,4,4′,4′,4′-d10
99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2CH2COOCOCH2CD2CD3
Poids moléculaire :
168.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
O=C(OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clé InChI
YHASWHZGWUONAO-MWUKXHIBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup