Principaux documents
742813
Sigma-Aldrich
(S)-2,2-Dimethyl-1-(1-naphthyl)propylamine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
S)-α-(1,1-Dimethylethyl)-1-naphthalenemethanamine, (S)-α-tert-Butyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-α-tert-Butyl-1-naphthylmethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.32
Beilstein:
8684336
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -59.0±3°, c = 0.1 in dichloromethane
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](C(C)(C)C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C15H19N/c1-15(2,3)14(16)13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-10,14H,16H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Clé InChI
FQTPRCXAYUOOGA-CQSZACIVSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable