Principaux documents
740136
Sigma-Aldrich
4,7-Dihydroxycoumarin
97%
Synonyme(s) :
4,7-Dihydroxychromen-4-one
1 G
159,00 €
159,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
159,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
159,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
275-280 °C
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2C(O)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,10-11H
Clé InChI
CYSRKZFPSNZSCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Ilkay Erdogan Orhan et al.
Bioorganic chemistry, 84, 355-362 (2018-12-12)
Coumarins of synthetic or natural origins are an important chemical class exerting diverse pharmacological activities. In the present study, 26 novel O-alkylcoumarin derivatives were synthesized and have been tested at 100 µM for their in vitro inhibitory potential against acetylcholinesterase (AChE)
C Preston Pugh et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 564, 244-253 (2014-12-03)
The widely used anticoagulant Coumadin (R/S-warfarin) undergoes oxidation by cytochromes P450 into hydroxywarfarins that subsequently become conjugated for excretion in urine. Hydroxywarfarins may modulate warfarin metabolism transcriptionally or through direct inhibition of cytochromes P450 and thus, UGT action toward hydroxywarfarin