Principaux documents
73571
Sigma-Aldrich
H-Ser(tBu)-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonyme(s) :
O-tert-Butyl-L-serine-2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~1.1 mmol/g loading
Taille des particules
75-150 μm
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable