Principaux documents
734942
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H2Cl2F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496
Densité
1.585 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO/c8-5-4(6(9)14)1-3(2-13-5)7(10,11)12/h1-2H
Clé InChI
CEQQAPUZEUIPCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable