Principaux documents
733873
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) sulfone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
1 MG
405,00 €
5 MG
991,00 €
10 MG
1 840,00 €
25 MG
4 210,00 €
405,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
405,00 €
5 MG
991,00 €
10 MG
1 840,00 €
25 MG
4 210,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C5D3H11N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
405,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
132-135 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Clé InChI
YRRKLBAKDXSTNC-FONWFMSDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable