Merck
Passer à
733792
Triphenyl phosphate solution
suitable for NMR (reference standard), 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 pkg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
517,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C6H5O)3PO
Poids moléculaire :
326.28
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12190000
MDL number:
Form:
solution
517,00 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
​
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solution
Quality Segment
concentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
10 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
31P sensitivity
Preparation Note
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triphenyl phosphate solution
Organes cibles
Central nervous system
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mot-clé
Danger
supp_hazards
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F
Point d'éclair (°C)
-19 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
115-86-6
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :