733512
Tin telluride
pieces, 99.999% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
pieces
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
780.0 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[SnH2]=[Te]
InChI
1S/Sn.Te
Clé InChI
WYUZTTNXJUJWQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable