Principaux documents
733415
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) ditosylate
average Mn 20,000
Synonyme(s) :
PEG ditosylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2(OCH2CH2)nOSO2C6H4CH3
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20,000
Température de transition
Tm 55-62 °C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable