729841
Triethylene glycol methyl ether methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 93%
Synonyme(s) :
Methoxy TEG methacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
93%
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn 200
Contient
MEHQ as inhibitor
1500-2500 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.446
Densité
1.027 g/mL at 25 °C
Extrémité Ω
methacrylate
Extrémité α
methoxy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C11H20O5/c1-10(2)11(12)16-9-8-15-7-6-14-5-4-13-3/h1,4-9H2,2-3H3
Clé InChI
OBBZSGOPJQSCNY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.