Principaux documents
729779
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methoxyphenol
97%
1 G
87,50 €
87,50 €
Tarif125,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
87,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,50 €
Tarif125,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
77-82 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
COc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
UYDZUCNMZXCLJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3