Principaux documents
728799
Sigma-Aldrich
Potassium 2-bromopyridine-3-trifluoroborate
97%
Synonyme(s) :
Potassium 2-bromopyridin-3-yl-trifluoroborate, Potassium(2-bromopyridin-3-yl)trifluoroborate, Potassium-2-bromo-3-pyridyltrifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3BBrF3KN
Poids moléculaire :
263.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
250-255 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3BBrF3N.K/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
Clé InChI
HEDPVDPUNQXJGE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.