Documents
728713
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylacetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH213COOC2H5
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
229 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i10+1
Clé InChI
DULCUDSUACXJJC-DETAZLGJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.0 °F
Point d'éclair (°C)
98.9 °C