Principaux documents
727261
Sigma-Aldrich
(R)-1-Cyclopropylethylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)C1CC1
InChI
1S/C5H11N/c1-4(6)5-2-3-5/h4-5H,2-3,6H2,1H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
IXCXVGWKYIDNOS-SCSAIBSYSA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<69.8 °F
Point d'éclair (°C)
< 21 °C