Principaux documents
726966
Sigma-Aldrich
(R)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.62
Numéro Beilstein :
4230572
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Pureté
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5% (GC)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable