Documents
726850
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methylbutane
ChiPros®, produced by BASF
Synonyme(s) :
(S)-(+)-3-Methyl-2-butylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.16
Numéro Beilstein :
1718797
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99%
Densité
0.746 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
JOZZAIIGWFLONA-YFKPBYRVSA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<69.8 °F
Point d'éclair (°C)
< 21 °C