Principaux documents
726737
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Aminoindane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-1-Indanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Beilstein:
3196204
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Chaîne SMILES 
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
Clé InChI
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup