Principaux documents
726648
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)éthylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Beilstein:
2208025
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.623 (lit.)
pb
153 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Articles
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.