Documents
726338
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-4-Cyclohexene-1,2-diamine
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥96.0%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CC=CC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H12N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
ZDENNVQHCXLZDN-WDSKDSINSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable