Key Documents
725412
Sigma-Aldrich
Bis(2-dichlorophosphinophenyl)ether
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8Cl4OP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
62-66 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)c1ccccc1Oc2ccccc2P(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl4OP2/c13-18(14)11-7-3-1-5-9(11)17-10-6-2-4-8-12(10)19(15)16/h1-8H
Clé InChI
XDOGVZTTZQALKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable