Documents
724718
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-bromoindole-2-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
5-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
163-167 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10BrNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Clé InChI
LWRLKENDQISGEU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable