Key Documents
724092
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-iodo-3-methyl-pyridine, 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
101-106 °C
Chaîne SMILES 
Cc1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c1-4-5(8)2-3-9-6(4)7/h2-3H,1H3
Clé InChI
WHCRABJNJRAJIP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable