Principaux documents
722359
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
170-176 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(nn1C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)7-8(4)2/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable