Principaux documents
722340
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
208-213 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C(O)=O)n(C)n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)8(2)7-4/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable