Merck
Passer à
721069
2,4-Dichloro-3-iodopyridine
97%
Synonyme(s) :
2,4-Dichloro-3-iodo-pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2Cl2IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.89
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
90-94 °C
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Clc1ccnc(Cl)c1I
InChI
1S/C5H2Cl2IN/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H
InChI key
OKXJLNYZTJLVJZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c