Principaux documents
720623
Sigma-Aldrich
Creatinine-(guanidino-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H7N3O
Poids moléculaire :
114.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
295 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)N[13C]1=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i4+1
Clé InChI
DDRJAANPRJIHGJ-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable