Principaux documents
720569
Sigma-Aldrich
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Synonyme(s) :
4-(2-Carboxy-(E)-ethenyl)benzeneboronic acid, 4-(E-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
1 G
151,90 €
151,90 €
Tarif217,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
151,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
151,90 €
Tarif217,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
187-193 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H9BO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6,13-14H,(H,11,12)/b6-3+
Clé InChI
IEMLKNHGGSYOMP-ZZXKWVIFSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of nickel thiocyanate pyridylphenylpropenate polymeric complex
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable