Documents
719749
Sigma-Aldrich
2, 2′-Thiodiethanol-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
S(13CH213CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Point d'ébullition
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.26 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
YODZTKMDCQEPHD-JCDJMFQYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable