718327
Ethyl 5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoate
95%
Synonyme(s) :
5-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
42-46 °C
Groupe fonctionnel
ester
ketone
sulfone
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H18O5S/c1-3-19-14(16)10-12(15)8-9-20(17,18)13-6-4-11(2)5-7-13/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
APRUPJUUTCSBAE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ethyl 3-oxopent-4-enoate (Nazarov′s reagent) via base-induced β-elimination reaction. Nazarov′s reagent can be employed as an anulating agent in Robinson annulation of cyclic β-diketones and cycloalkanones.
- γ-pyrones via triflic anhydride-mediated electrophilic condensation reaction.
- Preparation of the Nazarov reagent via base-induced ß-elimination reaction
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup