Key Documents
717843
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)isoxazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
162-166 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)14-12-10/h1-6H
Clé InChI
JVFWCMXKSCOWDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable