Principaux documents
71588
Sigma-Aldrich
N(im)-Trityl-L-histidine-propylamide
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Propyl-N(im)-trityl-L-histidinamide
1 G
273,00 €
273,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
273,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H30N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
273,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
N(im)-Trityl-L-histidine-propylamide, ≥95.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
~8% water
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCCNC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H30N4O/c1-2-18-30-27(33)26(29)19-25-20-32(21-31-25)28(22-12-6-3-7-13-22,23-14-8-4-9-15-23)24-16-10-5-11-17-24/h3-17,20-21,26H,2,18-19,29H2,1H3,(H,30,33)/t26-/m0/s1
Clé InChI
PYSBOGZHEFMCJK-SANMLTNESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable