Principaux documents
715808
Sigma-Aldrich
Ethyl (phenylthiomethyl-13C) ether
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethoxymethyl-13C phenyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5S13CH2OCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCO[13CH2]Sc1ccccc1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable