715034
3-(Diphenylphosphino)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
(2-Carboxyethyl)diphenylphosphine, 4,4-Diphenyl-4-phosphabutanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
130-134 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
OC(=O)CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15O2P/c16-15(17)11-12-18(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,16,17)
Clé InChI
OTSIFUHGOBFOTH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Organocatalytic asymmetric aziridination of imines and diazo compounds
- Phosphine-mediated conversion of azides into diazo compounds
- Preparation of rhodium catalysts for hydroformylation
- Synthesis of reagents for the Mitsunobu reaction
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable