Documents
714542
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3BrF2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497
Densité
1.721 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC1(F)Oc2cccc(Br)c2O1
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-4-2-1-3-5-6(4)12-7(9,10)11-5/h1-3H
Clé InChI
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.6 °C - closed cup