Documents
714445
Sigma-Aldrich
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
59-64 °C
Chaîne SMILES 
OCc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2
Clé InChI
UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable