Documents
713023
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13BF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Impuretés
≤0.5% water
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable