Principaux documents
712787
Sigma-Aldrich
2-Azido-β-D-glucose tetraacetate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H19N3O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.32
Beilstein:
4337930
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +2.9±0.4°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)C(N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O10/c1-5(17)22-4-8-10(26-13(20)21)11(23-6(2)18)9(15-16-14)12(25-8)24-7(3)19/h8-12H,4H2,1-3H3,(H,20,21)/t8-,9?,10-,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
NKGUHWHPMGOFTK-XBINAETPSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
A short synthesis of 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-beta-D- glucopyranose and the corresponding alpha-glucosyl chloride from D-mannose.
V Pavliak et al.
Carbohydrate research, 210, 333-337 (1991-03-20)