Principaux documents
712353
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-1,1′-Bis(2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine tetrahydrochloride
≥96.0%
Synonyme(s) :
(R,R′)-PDP tetrahydrochloride, (R,R)-BPBP tetrahydrochloride, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-Bipyrrolidine]-1,1′-diylbis(methylene)]bis-pyridine tetrahydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H26N4 · 4HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
96.0-104.0% (AT)
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0%
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cl.Cl.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.4ClH/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;4*1H/t19-,20-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
WTQUEUGYNCZETF-XQHCZWOQSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nuclear physics. A lab to get the measure of matter.
Daniel Clery
Science (New York, N.Y.), 318(5851), 738-739 (2007-11-03)