Principaux documents
711411
Sigma-Aldrich
6-Chloroquinoxaline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5N2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
61-65 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
Clé InChI
HOOMNCITVCXDTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable