Principaux documents
711373
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5BrN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
86-90 °C
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Chaîne SMILES 
Brc1nnc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H5BrN2S/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
NVQXBSUUWVZRCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable