Documents
711136
Sigma-Aldrich
Potassium 2,5-dimethylthiophene-3-trifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7BF3KS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
218-222 °C
Chaîne SMILES 
[K+].Cc1cc(c(C)s1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H7BF3S.K/c1-4-3-6(5(2)11-4)7(8,9)10;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Clé InChI
QYDFOHWZTTWDDE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of diarylethanones via palladium-catalyzed carbonylative Suzuki coupling reaction with benzyl halides in aqueous media
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable