Documents
711098
Sigma-Aldrich
Potassium pyrimidine-5-trifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3BF3KN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
99-103 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1cncnc1
InChI
1S/C4H3BF3N2.K/c6-5(7,8)4-1-9-3-10-2-4;/h1-3H;/q-1;+1
Clé InChI
FLVBHQQPIJARSC-UHFFFAOYSA-N
Application
Organotrifluoroborate involved in C-O activation and cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.